meso-Tetraphenylporphin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: 5,10,15,20-Tetraphenyl-21H,23H-porphine, 5,10,15,20-Tetraphenylporphyrin, meso-Tetraphenylporphine, TPP
171210010 171210050 171210250
ACRO171210010EA 60 CHF
ACRO171210010 ACRO171210050 ACRO171210250
meso-Tetraphenylporphin 97%
meso-Tetraphenylporphin
Formel: C₄₄H₃₀N₄
MW: 614.75 g/mol
Melting Pt: >300 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011680
CAS-Nummer: 917-23-7
EINECS: 213-025-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Blue to purple Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Impurity ≤3 % Chlorin