3-Nitrophthalsäureanhydrid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
168990250
168991000
ACRO168990250EA
55
CHF
ACRO168990250
ACRO168991000
3-Nitrophthalsäureanhydrid 97%
3-Nitrophthalsäureanhydrid
Formel:
C₈H₃NO₅ Melting Pt: 160…165 °C |
MDL Number:
MFCD00005921 CAS-Nummer: 641-70-3 EINECS: 211-373-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 160 to 165 °C |
Titration by coupling | ≥96.0 % |