Methacrylsäure 99.5% stabilisiert, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
168310010
168310040
168310250
168312500
168315000
168310251
ACRO168310010EA
99.4
CHF
ACRO168310010
ACRO168310040
ACRO168310250
ACRO168312500
ACRO168315000
ACRO168310251
Methacrylsäure 99.5% stabilisiert, reinst
Methacrylsäure
Formel:
C₄H₆O₂ Siedepunkt: 163 °C (760 mmHg) Melting Pt: 16 °C Dichte: 1.01 g/cm³ Flash-Pt: 65 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002651 CAS-Nummer: 79-41-4 EINECS: 201-204-4 UN: 2531 ADR: 8,II Merck Index: 13,05967 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4295 to 1.4315 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.2 % |
GC | ≥99.4 % |
Color scale | ≤20 APHA |
Stabilizer | ca. 250 ppm MEHQ |