(4-Chlorphenoxy)essigsäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-CPA
166961000 166965000
ACRO166961000EA 32.5 CHF
ACRO166961000 ACRO166965000
(4-Chlorphenoxy)essigsäure 98%
(4-Chlorphenoxy)essigsäure
Formel: (C₆H₄Cl)OCH₂COOH
MW: 186,59 g/mol
Siedepunkt: 308 °C (1013 hPa)
Melting Pt: >156 °C
Dichte: 1,53 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004305
CAS-Nummer: 122-88-3
EINECS: 204-581-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥156 °C
Water ≤1 %
Titration with NaOH ≥97.5 %