α-Brom-m-toluonitril 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 3-(Bromomethyl)benzonitrile, m-(Bromomethyl)benzonitrile
163510100 163510500
ACRO163510100EA 116 CHF
ACRO163510100 ACRO163510500
α-Brom-m-toluonitril 95%
α-Brom-m-toluonitril
Formel: C₈H₆BrN
MW: 196,05 g/mol
Siedepunkt: 130 °C (4 mmHg)
Melting Pt: 92…97 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001809
CAS-Nummer: 28188-41-2
EINECS: 248-890-1
UN: 1759
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92 to 97 °C
GC ≥94 %