N,N,N-Trimethylaniliniumtribromid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
160940250
160941000
ACRO160940250EA
49
CHF
ACRO160940250
ACRO160941000
N,N,N-Trimethylaniliniumtribromid 97%
N,N,N-Trimethylaniliniumtribromid
Formel:
C₉H₁₄Br₃N Melting Pt: 113…117 °C |
MDL Number:
MFCD00011789 CAS-Nummer: 4207-56-1 EINECS: 224-127-8 UN: 3261 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Orange Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 113 to 117 °C |
Titration | ≥96.0 % |