3-Nitrophthalsäure 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
160161000 160165000 160160025
ACRO160161000EA 57.1 CHF
ACRO160161000 ACRO160165000 ACRO160160025
3-Nitrophthalsäure 95%
3-Nitrophthalsäure
Formel: C₈H₅NO₆
Siedepunkt: 441 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 213…216 °C (Zersetzung)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007138
CAS-Nummer: 603-11-2
EINECS: 210-030-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Titration with NaOH ≥94 %