Anilin Hydrochlorid 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
158411000 158415000 158410025
ACRO158411000EA 25.6 CHF
ACRO158411000 ACRO158415000 ACRO158410025
Anilin Hydrochlorid 99%
Anilin Hydrochlorid
Formel: C₆H₈ClN
MW: 129,59 g/mol
Siedepunkt: 245 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 196…199 °C
Dichte: 1,2215 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 193 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012958
CAS-Nummer: 142-04-1
EINECS: 205-519-8
UN: 1548
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00616
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to grey Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 196 to 200 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %
UV at 280 nm A: ≤0.05
Titration with NaOH ≥99.4 %
Gradient analysis passes test