N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamid 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: BSA, Silyl Derivatisation, Trimethylsilyl N-(trimethylsilyl)acetimidate, Trimethylsilyl N-trimethylsilylacetamidate
156460250 156461000 156460011
ACRO156460250EA 48.1 CHF
ACRO156460250 ACRO156461000 ACRO156460011
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamid 95%
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamid
Formel: C₈H₂₁NOSi₂
Siedepunkt: 71…73 °C (35 mmHg)
Melting Pt: –8 °C
Dichte: 0.82 g/cm³
Flash-Pt: 42 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00008270
CAS-Nummer: 10416-59-8
EINECS: 233-892-7
UN: 2920
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4160 to 1.4190 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %