tert-Butylbromacetat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Bromoacetic tert-butyl ester
154340100
154340500
154342500
ACRO154340100EA
46.5
CHF
ACRO154340100
ACRO154340500
ACRO154342500
tert-Butylbromacetat 99%
tert-Butylbromacetat
Formel:
BrCH₂COOC(CH₃)₂ MW: 195.06 g/mol Siedepunkt: 50 °C (10 mmHg) Dichte: 1.338 g/cm³ Flash-Pt: 49 °C |
MDL Number:
MFCD00000188 CAS-Nummer: 5292-43-3 EINECS: 226-133-6 UN: 1993 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |