2-Aminothiazol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: Thiazol-2-ylamine, Aminothiazole, Thiazol-2-amine
153891000 153895000
ACRO153891000EA 27.5 CHF
ACRO153891000 ACRO153895000
2-Aminothiazol 97%
2-Aminothiazole
Formel: C₃H₄N₂S
Siedepunkt: 117 °C (20mbar)
Melting Pt: 86…91 °C
Dichte: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005325
CAS-Nummer: 96-50-4
EINECS: 202-511-6
Merck Index: 13,00479
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Brown Powder or flakes or granules and/or lumps
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 91 °C
Water ≤0.75 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥96.0 %