9-Decen-1-ol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Decen-10-ol
152640050 152640250 152641000
ACRO152640050EA 40.7 CHF
ACRO152640050 ACRO152640250 ACRO152641000
9-Decen-1-ol 99%
9-Decen-1-ol
Formel: C₁₀H₂₀O
Siedepunkt: 234…238 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –13 °C
Dichte: 0.845 g/cm³
Flash-Pt: 104 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002992
CAS-Nummer: 13019-22-2
EINECS: 235-878-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥92 % (main isomer)
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable