Crotonsäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
150875000 150870025
ACRO150875000EA 52.5 CHF
ACRO150875000 ACRO150870025
Crotonsäure 98%
Crotonsäure
Formel: C₄H₆O₂
Siedepunkt: 185 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 72 °C
Dichte: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 88 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002701
CAS-Nummer: 107-93-7
EINECS: 203-533-9
UN: 2823
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02625
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.7 %
GC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %