1,6-Heptadien-4-ol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
150090050
150090250
ACRO150090050EA
104
CHF
ACRO150090050
ACRO150090250
1,6-Heptadien-4-ol 97%
1,6-Heptadien-4-ol
Formel:
C₇H₁₂O Siedepunkt: 151 °C Dichte: 0.86 g/cm³ Flash-Pt: 40 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008663 CAS-Nummer: 2883-45-6 EINECS: 220-742-0 UN: 1987 ADR: 3,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4490 to 1.4530 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Residue after ignition | 35 % to 50 % |
pH | 5 to 8 (1 % solution) |
Specific optical rotation | +75° to +105° (20°C, 589 nm) (6% in water) |
Specific viscosity | 0.018 to 0.032 (1.0M in NaCl, 25°C) |
Sulfur (S) | 16 to 20 % |