Octadecyltrichlorsilan 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Trichloro(stearyl)silane, Trichlorooctadecylsilane, Octadecyltrichlorosilane, ODTS, Trichloro(octadecyl)silane
147400250 147401000 147405000
ACRO147400250EA 48.9 CHF
ACRO147400250 ACRO147401000 ACRO147405000
Octadecyltrichlorsilan 95%
Octadecyltrichlorsilan
Formel: C₁₈H₃₇Cl₃Si
MW: 387,94 g/mol
Siedepunkt: 223 °C (10 mmHg)
Melting Pt: 22 °C
Dichte: 0.98 g/cm³
Flash-Pt: 189 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000484
CAS-Nummer: 112-04-9
EINECS: 203-930-7
UN: 1800
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4585 to 1.4605 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %