N-Methylcyclohexylamin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: N-Cyclohexylmethylamine, Cyclohexyl(methyl)amine
146990050 146992500 146990010
ACRO146990050EA 27.1 CHF
ACRO146990050 ACRO146992500 ACRO146990010
N-Methylcyclohexylamin 98%
N-Methylcyclohexylamin
Formel: C₇H₁₅N
MW: 113,2 g/mol
Siedepunkt: 149 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –8 °C
Dichte: 0.86 g/cm³
Flash-Pt: 29 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003832
CAS-Nummer: 100-60-7
EINECS: 202-869-3
UN: 2734
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4535 to 1.4575 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %