3,4-Dimethoxybenzylamin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Veratrylamine
140830050 140830250 140831000
ACRO140830050EA 46.7 CHF
ACRO140830050 ACRO140830250 ACRO140831000
3,4-Dimethoxybenzylamin 97%
3,4-Dimethoxybenzylamin
Formel: C₉H₁₃NO₂
MW: 167.21
Siedepunkt: 281…284 °C (760 mmHg)
Dichte: 1.109
Flash-Pt: >112 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008116
CAS-Nummer: 5763-61-1
EINECS: 227-287-7
UN: 2735
ADR: 8 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5530 to 1.5570 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %