3-(2-Hydroxyethyl)indol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 3-Indoleethanol, Indol-3-ethanol, Tryptophol, β-Indol-3-ylethanol
140600050 140600010
ACRO140600050EA 82.6 CHF
ACRO140600050 ACRO140600010
3-(2-Hydroxyethyl)indol 97%
3-(2-Hydroxyethyl)indole
Formel: C₁₀H₁₁NO
MW: 161.2 g/mol
Siedepunkt: 174 °C (2.7mbar)
Melting Pt: 57…60 °C
Flash-Pt: 255 °C
MDL Number: MFCD00005659
CAS-Nummer: 526-55-6
EINECS: 208-393-2
Merck Index: 12,09930
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to brown Powder or crystals or flakes or crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 61 °C
GC ≥96.0 %