2-Thenoesäurehydrazid 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Thiophenecarboxylic hydrazide, 2-Thiophenecarboxylic acid hydrazide, Thiophene-2-carbohydrazide
138850050 138850250
ACRO138850050EA 54.5 CHF
ACRO138850050 ACRO138850250
2-Thenoesäurehydrazid 97%
2-Thenoesäurehydrazid
Formel: C₅H₆N₂OS
MW: 142,18 g/mol
Melting Pt: 136…139 °C
MDL Number: MFCD00005435
CAS-Nummer: 2361-27-5
EINECS: 219-107-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 140 °C
GC ≥96.0 %