2-Thiophencarbaldehyd 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Thiophenecarboxaldehyde, Thiophene-2-carboxaldehyde
138830250
138831000
138830010
ACRO138830250EA
35.2
CHF
ACRO138830250
ACRO138831000
ACRO138830010
2-Thiophencarbaldehyd 98%
2-Thiophencarbaldehyd
Formel:
C₅H₄OS MW: 112,15 g/mol Siedepunkt: 198 °C (760 mmHg) Melting Pt: ? 10 °C Dichte: 1.2 g/cm³ Flash-Pt: 77 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00005429 CAS-Nummer: 98-03-3 EINECS: 202-629-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear yellow to light brown Liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5890 to 1.5920 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |