N-Phenylmaleimid 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
130710250 130711000
ACRO130710250EA 63.4 CHF
ACRO130710250 ACRO130711000
N-Phenylmaleimid 97%
N-Phenylmaleimid
Formel: C₁₀H₇NO₂
MW: 173,17 g/mol
Siedepunkt: 162…163 °C (12 mmHg)
Melting Pt: 86…90 °C
MDL Number: MFCD00005502
CAS-Nummer: 941-69-5
EINECS: 213-382-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07452
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 91 °C
GC ≥96.0 %