4-Nitrobrenzcatechin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
128600050
128600100
128600500
ACRO128600050EA
54.6
CHF
ACRO128600050
ACRO128600100
ACRO128600500
4-Nitrobrenzcatechin 97%
4-Nitrobrenzcatechin
Formel:
C₆H₅NO₄ Melting Pt: 173…177 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007242 CAS-Nummer: 3316-09-4 EINECS: 222-009-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to yellow-green to yellow brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 173 to 177 °C |
Titration with NaOH | ≥96.0 % |