2-Methylfuran 99% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
126830010 126830050 126832500
ACRO126830010EA 129 CHF
ACRO126830010 ACRO126830050 ACRO126832500
2-Methylfuran 99% stabilisiert
2-Methylfuran
Formel: C₅H₆O
Siedepunkt: 63…66 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –88.7 °C
Dichte: 0.91 g/cm³
Flash-Pt: –26 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003248
CAS-Nummer: 534-22-5
EINECS: 208-594-5
UN: 2301
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4320 to 1.4340 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥98.5 %
Stabilizer 0.01 % hydroquinone