Methyl-2,4-dihydroxybenzoat 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 2,4-Dihydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl 2,4-dihydroxybenzoate
126730250 126730050 126731000
ACRO126730250EA 101 CHF
ACRO126730250 ACRO126730050 ACRO126731000
Methyl-2,4-dihydroxybenzoat 97%
Methyl-2,4-dihydroxybenzoat
Formel: C₈H₈O₄
MW: 168,15 g/mol
Siedepunkt: 300 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 116…121 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002276
CAS-Nummer: 2150-47-2
EINECS: 218-428-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 121 °C
GC ≥96.0 %
HPLC ≥97.5 %