4-Methoxybenzolsulfonylchlorid 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 4-Methoxybenzene-1-sulphonyl chloride
125730250 125731000
ACRO125730250EA 54.1 CHF
ACRO125730250 ACRO125731000
4-Methoxybenzolsulfonylchlorid 99%
4-Methoxybenzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₇ClO₃S
MW: 206,65 g/mol
Siedepunkt: 316 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 40…42 °C
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00007446
CAS-Nummer: 98-68-0
EINECS: 202-692-1
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 36 to 41 °C
GC ≥98.5 %
Uniformity coefficient ≤2.00
Moisture holding capacity 60 to 70 % (H)
Total volume capacity ≥2.60 eq/l (H)