Lävulinsäure 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-Oxovaleric acid, 4-Ketovaleric acid, 4-Oxopentanoic acid
125140010
125141000
125142500
125140050
ACRO125140010EA
129
CHF
ACRO125140010
ACRO125141000
ACRO125142500
ACRO125140050
Lävulinsäure 98+%
Lävulinsäure
Formel:
C₅H₈O₃ MW: 116,12 g/mol Siedepunkt: 245…246 °C (760 mmHg) Melting Pt: 33…35 °C Dichte: 1.13 g/cm³ Flash-Pt: 98 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002796 CAS-Nummer: 123-76-2 EINECS: 204-649-2 ADR: 8,III Merck Index: 13,05492 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless to white to yellow to orange Liquid after melting or solid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4390 to 1.4430 (20°C, 589 nm) |
Titration with NaOH | ≥98.0 % |