6-Methyl-2-thiouracil 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
121305000 121300025
ACRO121305000EA 93.9 CHF
ACRO121305000 ACRO121300025
6-Methyl-2-thiouracil 98%
6-Methyl-2-thiouracil
Formel: C₅H₆N₂OS
Siedepunkt: 351 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 330 °C (Zers.)
Dichte: 1,519 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006040
CAS-Nummer: 56-04-2
EINECS: 200-252-3
Merck Index: 12,06210
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥96.0 %