Dibenzothiophen 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: Dibenzo[b,d]thiophene
112540250 112541000 112540010 112542500
ACRO112540250EA 44 CHF
ACRO112540250 ACRO112541000 ACRO112540010 ACRO112542500
Dibenzothiophen 98%
Dibenzothiophen
Formel: C₁₂H₈S
MW: 184,26 g/mol
Siedepunkt: 332…333 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 97…100 °C
Dichte: 1,1295 g/cm³ (125 °C)
Flash-Pt: 170 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004969
CAS-Nummer: 132-65-0
EINECS: 205-072-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige to grey Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 97 to 101 °C
GC ≥96.0 %