3-Benzoylpropionsäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Oxo-4-phenylbutanoic acid, 3-Benzoylpropionicacid
105790250 105791000
ACRO105790250EA 75.5 CHF
ACRO105790250 ACRO105791000
3-Benzoylpropionsäure 98%
3-Benzoylpropionsäure
Formel: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178,19 g/mol
Siedepunkt: 325 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 114…119 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002792
CAS-Nummer: 2051-95-8
EINECS: 218-135-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 114 to 119 °C
HPLC ≥97.5 %