Benzopinakol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 1,1,2,2-Tetraphenyl-1,2-ethanediol, 1,1,2,2-Tetraphenylethane-1,2-diol, Tetraphenylethylene glycol, Tetraphenyl-1,2-ethanediol
105590100 105591000
ACRO105590100EA 31.5 CHF
ACRO105590100 ACRO105591000
Benzopinakol 98%
Benzopinakol
Formel: (C₆H₅)₂C(OH)C(OH)(C₆H₅)₂
MW: 366.46 g/mol
Siedepunkt: 508
Melting Pt: 184…186 °C
MDL Number: MFCD00004448
CAS-Nummer: 464-72-2
EINECS: 207-356-8
Merck Index: 13,01101
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder or crystals or granules
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
GC ≥97.5 %