2-Amino-2-methyl-1,3-propandiol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
104051000
104055000
104050025
ACRO104051000EA
94.6
CHF
ACRO104051000
ACRO104055000
ACRO104050025
2-Amino-2-methyl-1,3-propandiol 99%
2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol
Formel:
C₄H₁₁NO₂ MW: 105.14 g/mol Siedepunkt: 151 °C (10 mmHg) Melting Pt: 108…110 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004678 CAS-Nummer: 115-69-5 EINECS: 204-100-7 UN: 3259 ADR: 8 III Merck Index: 13,00447 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | ≥100 °C |
Water | ≤0.5 % |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % (on anhydrous substance) |