Methylhydrogenadipat 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
102820050 102820250 102821000
ACRO102820050EA 19.5 CHF
ACRO102820050 ACRO102820250 ACRO102821000
Methylhydrogenadipat 97%
Methylhydrogenadipat
Formel: C₇H₁₂O₄
Siedepunkt: 162 °C (10 mmHg)
Melting Pt: 8…9 °C
Dichte: 1.08 g/cm³
Flash-Pt: >109 °C
MDL Number: MFCD00004418
CAS-Nummer: 627-91-8
EINECS: 211-019-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4390 to 1.4430 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥96.0 %