3-Acetylindol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms:
3-Indolyl methyl ketone, 1-(3-Indolyl)-1-ethanone, 1-(1H-Indol-3-yl)ethanone, Indol-3-yl methyl ketone
102590050
102590250
ACRO102590050EA
41.7
CHF
ACRO102590050
ACRO102590250
3-Acetylindol 97%
3-Acetylindole
Formel:
C₁₀H₉NO MW: 159,19 g/mol Siedepunkt: 144…145 °C (10 mmHg) Melting Pt: 185…191 °C |
MDL Number:
MFCD00005626 CAS-Nummer: 703-80-0 EINECS: 211-875-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 185 to 191 °C |
GC | ≥96.0 % |