Gerade Schlauchanschlüsse
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
H195030000 H195100000 H19508-0000 H19509-0000
BELAH195030000EA 128 CHF
BELAH195030000 BELAH195100000 BELAH19508-0000 BELAH19509-0000
Gerade Schlauchanschlüsse
Fittings und Verbinder
Diese geraden Anschlüsse gewährleisten eine dichte, sichere Verbindung zwischen Schlauchlängen mit gleichem Innendurchmesser.
  • Chemikalienbeständiger Polypropylen-Kunststoff zur Verwendung mit einer Vielzahl an Flüssigkeiten oder Gasen
  • FDA-Qualität für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln, Medikamenten und Kosmetika
  • Autoklavierbar
Verpackung: Packung mit 12 Stk.