Petroleumbenzin, 60…95 °C, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
87125.320EA 81.7 CHF
87125.320 87125.360 87125.460
Petroleumbenzin, 60…95 °C, TECHNICAL
Petroleumbenzin
Siedepunkt: 60…95 °C (1013 hPa)
Melting Pt: < –40 °C
Dichte: 0,67 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –21 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081849
CAS-Nummer: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3,II
REACH: 01-2119475514-35
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Destillation (min. 75 %) 60 - 95 °C
Evaporation residue Max. 60 ppm