Universelle Mini-Leistungsschalter-Verriegelungen
Lieferant: Brady
149515 149514
BRDY149515EA 193 CHF
BRDY149515 BRDY149514
Universelle Mini-Leistungsschalter-Verriegelungen
Sicherheitsverriegelungen
Die universelle Mini-Leistungsschalterverriegelung lässt sich einfach und ohne Werkzeug installieren und das flache Design ermöglicht das Schließen der Schaltschranktür.
  • Material: Nylon
  • Sperrtypen: Zugstrebe
  • Risiko: Elektrische Gefahr
Für ein- oder mehrpolige Schutzschalter geeignet. Bringen Sie zur vollständigen Sperrung ein Brady-Sicherheitsvorhängeschloss an.