Reinraumsocken
Lieferant: ALSICO HIGHTECH
1027437 1027438
ALSO1027437EA 0 CHF
ALSO1027437 ALSO1027438
Reinraumsocken
Arbeitskleidung
Alsico-Reinraumsocken minimieren das Risiko einer Partikelkontamination in Ihrer kontrollierten Umgebung.
  • Unisex
  • Einheitsgröße Schlauchsocken
  • 97% Polyester, 3% Elastan
  • 2 Ausführungen: Dick und dünn
Dünn: weiße Socken mit blauem Alsico high tech Logo, dünne Qualität: 167 Denier/48 Filament, 100% Polyester
Dick: weiße Socken mit rotem Alsico high tech Logo, dicke Qualität: 150 Denier/288 Filament, 100% Polyester
Verpackung: Verpackungseinheit: je 20 Paare.