Hämatoxylin
Lieferant: Roth Carl
Synonyms: DcH-48, Hydroxybrazilin, (6aS,11bR)-6,6a,7,11b-Tetrahydroindeno[2,1-c]chromene-3,4,6a,9,10-pentaol, NSC 2785, Natural Black I, Hydroxybrasilin, (+)-Hematoxylin
3816.1 3816.2
ROTH3816.1EA 73.8 CHF
ROTH3816.1 ROTH3816.2
Hämatoxylin
Hämatoxylin
Formel: C₁₆H₁₄O₆
Melting Pt: 291…293 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00078111
CAS-Nummer: 517-28-2
EINECS: 208-237-3
Merck Index: 13,04654