Hämatoxylin
Lieferant: Molekula
Synonyms: HydroxybrasilinNaturschwarz 1
MOLE29628570EA 0 CHF
MOLE29628570
Hämatoxylin
Hämatoxylin
Formel: C₁₆H₁₄O₆
MW: 302,28 g/mol
Melting Pt: 291…293 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00078111
CAS-Nummer: 517-28-2
EINECS: 208-237-3
Merck Index: 13,04654