cis-4-Hydroxy-D(+)-prolin
Lieferant: Molekula
Synonyms: (R)-(+)-cis-4-Hydroxyazolidin-2-carbonsäureH-D-cis-Hyp-OH(2R)-(+)-cis-4-Hydroxypyrrolidin-2-carbonsäure(R)-(+)-cis-4-Hydroxypyrrolidin-2-carbonsäure(R)-(+)-cis-4-HydroxyprolinD(+)-cis-4-Hydroxyprolin(R)-(+)-cis-4-Hydroxy-1,3,4,5-tetrahydro-2H-pyrrol- 2-carbonsäure
MOLEM32560054EA 0 CHF
MOLEM32560054
cis-4-Hydroxy-D(+)-prolin
cis-4-Hydroxy-D(+)-prolin
Formel: C₅H₉NO₃
MW: 131,13 g/mol
MDL Number: MFCD00005252
CAS-Nummer: 2584-71-6
EINECS: 219-963-5