cis-4-Hydroxy-D(+)-prolin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms: (R)-(+)-cis-4-Hydroxyazolidin-2-carbonsäureH-D-cis-Hyp-OH(2R)-(+)-cis-4-Hydroxypyrrolidin-2-carbonsäure(R)-(+)-cis-4-Hydroxypyrrolidin-2-carbonsäure(R)-(+)-cis-4-HydroxyprolinD(+)-cis-4-Hydroxyprolin(R)-(+)-cis-4-Hydroxy-1,3,4,5-tetrahydro-2H-pyrrol- 2-carbonsäure
H27633.MDEA 60.7 CHF
H27633.MD H27633.03
cis-4-Hydroxy-D(+)-prolin ≥98%
cis-4-Hydroxy-D(+)-prolin
Formel: C₅H₉NO₃
MW: 131,13 g/mol
Melting Pt: 243 °C (Zersetzung)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005252
CAS-Nummer: 2584-71-6
EINECS: 219-963-5