L(-)-Prolin
Lieferant: Roth Carl
Synonyms: (S)-(-)-ProlineH-Pro-OHL-Proline, H-Pro-OH
T205.1 T205.2 T205.3
ROTHT205.1EA 37.1 CHF
ROTHT205.1 ROTHT205.2 ROTHT205.3
L(-)-Prolin
L(-)-Prolin
Formel: C₅H₉NO₂
Siedepunkt: 245 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 220…222 °C
Dichte: 1.35 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064318
CAS-Nummer: 147-85-3
EINECS: 205-702-2
Merck Index: 13,07871