D(+)-Prolin
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
4031089.0005 4031089.0100
BACE4031089.0005EA 0 CHF
BACE4031089.0005 BACE4031089.0100
D(+)-Prolin
D(+)-Prolin
Formel: C₅H₉NO₂
Melting Pt: 223 °C
MDL Number: MFCD00064317
CAS-Nummer: 344-25-2
EINECS: 206-452-7