Natrium-L(+)-glutamat Monohydrat
Lieferant: Molekula
Synonyms: (S)-(+)-Glutaminsäure Mononatriumsalz MonohydratL(+)-2-Aminoglutarsäure Mononatriumsalz Monohydrat(S)-(+)-2-Amino-1,5-pentandisäure Mononatriumsalz Monohydrat(S)-(+)-2-Aminoglutarsäure Mononatriumsalz Monohydrat(S)-(+)-1-Aminopropan-1,3-dicarbonsäure Mononatriumsalz Monohydrat(S)-(+)-Natriumglutamat MonohydratL(+)-2-Amino-1,5-pentandisäure Mononatriumsalz MonohydratL(+)-1-Aminopropan-1,3-dicarbonsäure Mononatriumsalz MonohydratL(+)-Glutaminsäure Mononatriumsalz MonohydratL(+)-α-Aminoglutarsäure Mononatriumsalz Monohydrat(S)-(+)-α-Aminoglutarsäure Mononatriumsalz Monohydrat
MOLE40359230-1KGEA 0 CHF
MOLE40359230-1KG
Natrium-L(+)-glutamat Monohydrat
Natrium-L(+)-glutamat Monohydrat
Formel: C₅H₈NNaO₄·H₂O
MW: 187,13 g/mol
Melting Pt: 225…240 °C
Flash-Pt: >225 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150138
CAS-Nummer: 6106-04-3
EINECS: 240-313-1
Merck Index: 13,06278