Natrium-L(+)-glutamat Monohydrat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A12919.0B
A12919.0I
A12919.30
A12919.0BEA
118
CHF
A12919.0B
A12919.0I
A12919.30
Natrium-L(+)-glutamat Monohydrat ≥98%
Natrium-L(+)-glutamat Monohydrat
Purity: 98+%
CAS No.: 6106-04-3
Molecular Formula: C5H8NNaO4.H2O
Formula Weight: 187.14 (169.12anhy)
Melting Point: 228° dec.
Beilstein Reference: 4164348
Formel:
C₅H₈NNaO₄·H₂O Melting Pt: 228 °C (Zersetzung) Flash-Pt: >225 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00150138 CAS-Nummer: 6106-04-3 EINECS: 205-538-1 Merck Index: 13,06278 |