(5-Chloropyrazin-2-yl)methanamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR50481-250MG OR50481-1G
APOSOR50481-250MGEA 314 CHF
APOSOR50481-250MG APOSOR50481-1G
(5-Chloropyrazin-2-yl)methanamine hydrochloride
(5-Chloropyrazin-2-yl)methanamine hydrochloride
Formel: C₅H₆ClN₃·ClH
MDL Number: MFCD16872055
CAS-Nummer: 1794737-26-0