5-Bromo-7-chlorobenzoxazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR400936-250MG OR400936-1G
APOSOR400936-250MGEA 328 CHF
APOSOR400936-250MG APOSOR400936-1G
5-Bromo-7-chlorobenzoxazole 95%
5-Bromo-7-chlorobenzoxazole
Formel: C₇H₃BrClNO
MDL Number: MFCD16468585
CAS-Nummer: 1226072-26-9