Methyl-2-chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Methyl 2-chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinate
PC909782-1G
APOSPC909782-1GEA 34.8 CHF
APOSPC909782-1G
Methyl-2-chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinate 98%
Methyl-2-chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinate
Formel: C₈H₅ClF₃NO₂
MW: 239,58 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD22559950
CAS-Nummer: 1360934-51-5