4-Amino-2,5-difluorobenzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC902764-1G
PC902764-5G
PC902764-25G
APOSPC902764-1GEA
62.7
CHF
APOSPC902764-1G
APOSPC902764-5G
APOSPC902764-25G
4-Amino-2,5-difluorobenzoic acid 95%
4-Amino-2,5-difluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₅F₂NO₂ MW: 173.12 g/mol |
MDL Number:
MFCD06208208 CAS-Nummer: 773108-64-8 |