3-(Cyclopropyl)-2-(hydroxymethyl)thiophene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR315885-250MG
OR315885-1G
OR315885-5G
APOSOR315885-250MGEA
227
CHF
APOSOR315885-250MG
APOSOR315885-1G
APOSOR315885-5G
3-(Cyclopropyl)-2-(hydroxymethyl)thiophene 95%
3-(Cyclopropyl)-2-(hydroxymethyl)thiophene
Formel:
C₈H₁₀OS MW: 154,23 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD32689353 CAS-Nummer: 2296417-42-8 |